描述
Monogalactosyldiacylglycerol (Plant)
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (840523P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840523P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840523P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
phosphoglycerides
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
单半乳糖二酰甘油 (MGDG) 合成涉及 MGlcDG 合成酶存在条件下,二酰甘油 (DAG) 生成单葡萄糖二酰甘油 (MGlcDG)。第二步是 MGlcDG 差向异构化为 MGDG。形成非双层结构 ,也与藻类和真菌有关。
单半乳糖二酰甘油 (MGDG) 和双半乳糖二酰甘油 (DGDG) 是高等植物叶绿体类囊体膜的两种非离子脂质成分。膜中 MGDG 和 DGDG 分别占总脂质含量的 56% 和 29%。DGDG 是一种双层形成脂质,而 MGDG 单独只会形成六角形-Ⅱ 结构。
應用
单半乳糖二酰甘油 (MGDG) 可用于:
- 核磁研究的双层膜微胞制备
- 产生结构化MGDG,用于松油酸富集的研究
- 脂质体制备
- 作为亲水作用液相色谱-离子迁移质谱 (HILIC-IM-MS) 中的脂质标准品
生化/生理作用
单半乳糖二酰甘油 (MGDG) 的合成对叶绿体的生物合成是必需的。它也是同步光合作用相关质体和核相关基因表达所必需的。MGDG 是应激时膜脂稳态所必需的。在食品工业中,MGDG 既可用作烘焙促进剂,又可用作非离子型乳化剂。
包裝
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (840523P-10 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (840523P-25 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (840523P-5 mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Fluorescence Microscopy of Single Liposomes with Incorporated Pigment-Proteins
Tutkus M, et al.
Langmuir, 34(47), 14410-14418 (2018)
Identification of plant-like galactolipids in Chromera velia, a photosynthetic relative of malaria parasites
BotteCY, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(34), 29893-29903 (2011)
New membrane mimetics with galactolipids: lipid properties in fast-tumbling bicelles
Ye W, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 117(4), 1044-1050 (2013)
Monogalactosyldiacylglycerol facilitates synthesis of photoactive protochlorophyllide in etioplasts
Fujii S, et al.
Plant Physiology, 174(4), 2183-2198 (2017)
Enzymatic Synthesis of Structured Monogalactosyldiacylglycerols Enriched in Pinolenic Acid
Kim J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(30), 8079-8085 (2018)