Merck
840445P
Avanti
14:0 PG
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,2-双十四酰--甘油基-3-磷酸-(1′ rac 甘油)(钠盐);DMPG;PG(14:0/14:0);110648, 二肉豆蔻酰磷脂酰甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H66O10PNa
分子量:
688.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (840445P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840445P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840445P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840445P-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
InChI 密鑰
QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
一般說明
磷酸甘油 (PG) 也称为甘油磷脂。是膜双层的重要组成部分。它具有甘油的三碳骨架,两个长链脂肪酸,酯化成甘油的碳 1 和碳 2 上的羟基,以及酯化成甘油的 C3 羟基的磷酸。在所有细胞膜中高水平,在脂肪储存库中低水平。
應用
14:0 pg 适宜用于:
  • 在制备核磁共振 (NMR) 实验的脂质胶束
  • 作为磷脂 (PL) 标准品通过色谱法定量磷脂酰甘油 (PG)
  • 用于制备 DMPG(l-二肉豆蔻酰磷脂酰甘油)磷脂囊泡
生化/生理作用
磷酸甘油 (PG)/甘油磷脂在细胞信号传导系统中起关键作用。也充当细胞膜中蛋白质的锚。
包裝
20 mL 透明玻璃螺旋盖小瓶 (840445P-1g)
20 mL 透明玻璃螺旋盖小瓶 (840445P-500 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (840445P-200 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (840445P-25 mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lipid binding by disordered proteins
Perez Y, et al.
Protocol Exchange, 10 (2013)
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 10 (2016)
In vitro Membrane Interaction and Liposome Fusion Assays Using Recombinant Hepatitis C Virus Envelope Protein E2
Yelamos B, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 10 (2018)
Lipid binding by disordered proteins
Perez Y, et al.
Protocol Exchange, 10 (2013)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 10, 227- 239 (2017)
Global Trade Item Number
货号GTIN
840445P-25MG4061835228898
840445P-1G4061835228874
840445P-200MG4061835228881
840445P-500MG4061835228904