Merck
810307P
Avanti
TopFluor-SOBRAC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
别名:
(2S,3R,E)-2-Bromo-N-[1,3-dihydroxyoctadec-4-en-13-( dipyrrometheneboron difluoride)2-yl]acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H41BBrF2N3O3
分子量:
596.36
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 250 μg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
microbiology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810307P-250UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)