化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (800816P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800816P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (800816P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 800816P
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI 密鑰
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
16:0 DG(1,2-二棕榈酰基-sn-甘油)是包含二酰基甘油的较长酰基链。
在生化信号中,二酰基甘油(DAG)充当第二信使信号脂质,并且是磷脂酶C(PLC)(一种膜结合酶)水解磷脂PIP2(磷脂酰肌醇二磷酸酯)的产物,该酶通过相同的反应产生三磷酸肌醇(IP3)。尽管三磷酸肌醇(IP3)扩散到细胞质中,但DAG由于其疏水性而保留在质膜内。IP3刺激钙离子从平滑内质网释放,而DAG是蛋白激酶C(PKC)的生理激活剂。膜中DAG的产生促进了PKC从胞质溶胶到质膜的转运。
二酰基甘油模拟了促肿瘤化合物佛波酯的作用。
二酰基甘油模拟了促肿瘤化合物佛波酯的作用。
應用
16:0 DG可用于:
- 加标脑样品进行质谱分析
- 在人白血病K562细胞中作为二酰基甘油O-酰基转移酶1(DGAT1)酶测定中的二酰基甘油来源
- 高尔基样脂质体重构
生化/生理作用
16:0 DG(1,2-二棕榈酰基-sn-甘油)无法阻止高尔基体膜中的晚期裂变事件。补充16:0 DG通过防止孢子囊促进细菌生长。
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(800816P-10mg)
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(800816P-200mg)
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(800816P-25mg)
儲存和穩定性
二酰基甘油方便地储存在带有PTFE衬里盖的玻璃小瓶中的氯仿溶液中,温度为-20°C。在这些条件下,酰基迁移最小。处理氯仿溶液时应避免使用塑料。
其他說明
有效浓度:
大多数生物学反应在20至250 μM sn-1,2二辛酰基甘油时饱和。只有sn-1,2异构体似乎具有活性。
大多数生物学反应在20至250 μM sn-1,2二辛酰基甘油时饱和。只有sn-1,2异构体似乎具有活性。
注意事项:由于短链二酰基甘油在许多生物系统中模仿促进肿瘤的佛波二酯的作用,因此在处理它们时应格外小心。在清洗或丢弃之前用1N NaOH处理溶液、容器和其他物品会破坏二酰基甘油。
输送至细胞:
使用氮气流干燥氯仿中的二酰基甘油样品。将残留物溶于适当体积的乙醇或DMSO中,然后稀释至所需的水性介质中。
使用氮气流干燥氯仿中的二酰基甘油样品。将残留物溶于适当体积的乙醇或DMSO中,然后稀释至所需的水性介质中。
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Probing the global cellular responses to lipotoxicity caused by saturated fatty acids
Piccolis M, et al.
Molecular Cell, 74(1), 32-44 (2019)
Quantification of signaling lipids by nano-electrospray ionization tandem mass spectrometry (Nano-ESI MS/MS)
Haag M, et al.
Metabolites, 2(1), 57-76 (2012)
PTPsigma inhibitors promote hematopoietic stem cell regeneration
Zhang Y, et al.
Nature Communications, 10(1), 1-15 (2019)
B R Ganong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 83(5), 1184-1188 (1986-03-01)
The specificity of protein kinase C activation by sn-1,2-diacylglycerols and analogues was investigated by using a Triton X-100 mixed micellar assay [Hannun, Y. A., Loomis, C. R. & Bell, R. M. (1985) J. Biol. Chem. 260, 10039-10043]. Analogues containing acyl
Specificity and Mechanism of Protein Kinase C Activation by sn-1,2-diacylglycerols.
Ganong BR, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 83, 1184-1188 (1986)