主要文件
790661P
Avanti
16:0 LPA (U-13C)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-Palmitoyl(U-13C)-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphate (Sodium Salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C313C16 H38NaO7P
分子量:
448.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (790661P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790661P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)