Merck
700355P
Avanti
Ent-Androstenediol
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Androst-5-ene-3,17-diol, (3α,8α,9β,10α,13α,14β,17α)-
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H30O2
分子量:
290.44
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg ((700355P-1MG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700355P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3