Merck
700241P
Avanti
Apocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
8(14),5β-Cholenoic acid-3α,12α-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H38O4
CAS号:
分子量:
390.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41141802
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1[C@@]2(C(CCC2=C3C(C4(C(CC(CC4)O)CC3)C)C1)C(CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-16,18,20-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14?,15?,16?,18?,20?,21?,23?,24-/m1/s1
InChI 密鑰
XWJTYEGVQBFZHI-CVLMAKDASA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700241P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)