主要文件
700098P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44O3
分子量:
416.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (700098P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
7α,24(S)-dihydroxycholest-4-en-3-one is a double substituted oxysterol.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700098P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)