Merck
700067P
Avanti
二氢羊毛甾醇
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
羊毛甾烯醇;羊毛甾-8-烯-3b-醇;5a-羊毛甾-8-烯-3b-醇;DHL
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H52O
分子量:
428.73
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
描述
24,25-dihydrolanosterol
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (700067P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700067P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4[C@]1(C)CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H52O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h20-22,25-26,31H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,25?,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI 密鑰
MBZYKEVPFYHDOH-XCEBNUDKSA-N
一般說明
二氢羊毛甾醇是一种天然甾醇。
應用
二氢羊毛甾醇已被用于诱导3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶(HMGCR)的降解。
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖样品瓶(700067P-1mg)
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖样品瓶(700067P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)