製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Avanti′ Mini-Extruder的聚碳酸酯膜。
观看视频以了解更多关于Avanti Research™ Mini-Extruder的信息
观看视频以了解更多关于Avanti Research™ Mini-Extruder的信息
應用
微型挤出机已使用1.0 um PC膜制备用于荧光光谱分析的脂囊泡。
生化/生理作用
聚碳酸酯膜可用于通过有序挤出制备均匀和特定大小的脂质体。
成分
Whatman®核孔聚碳酸酯亲水膜800319
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
也與該產品經常一起購買
A Quantitative Fluorometric Approach for Measuring the Interaction of RhoGDI with Membranes and Rho GTPases
Johnson J, et al.
Methods in Molecular Biology, 107-119 (2012)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)