主要文件
610007
Avanti
PC膜 0.4um
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
挤压机PC滤膜, 聚碳酸酯膜0.4μm 19mm (100/pk)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
一般說明
Avanti′ Mini-Extruder的聚碳酸酯膜。
观看视频以了解更多关于Avanti Research Mini-Extruder的信息
應用
0.4 um PC膜已被用于挤出水合脂质,用于脂质体的制备。
生化/生理作用
聚碳酸酯膜可用于通过有序挤出制备均匀和特定大小的脂质体。
成分
Whatman®核孔聚碳酸酯亲水膜10417104
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M and Alder NN
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)