主要文件
330824L
Avanti
SM内标混合物-Ultimate SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
SM内标混合物-Ultimate SPLASH,用于脂质组学分析
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
形狀
solution
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
2 mL棕色玻璃密封安瓿(330824L-1EA)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 860741L16:1 SM (d18:1/16:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mL化学品安全说明书
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 50μg/mL
    化学品安全说明书
  • 860742L20:1 SM (d18:1/20:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mL化学品安全说明书
  • 860743L22:1 SM (d18:1/22:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mL化学品安全说明书
  • 860744L24:1 SM (d18:1/24:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mL化学品安全说明书
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)