产品名称
Egg PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 2 × 20 mL (131601C-1g)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (131601C-1g)
脂質類型
phosphoglycerides
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI 密鑰
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash