主要文件
429415
Sigma-Aldrich
L-α-Lecithin
≥97% (choline basis), solid, lipotropic agent, Calbiochem
别名:
L-α-卵磷脂,大豆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.77
产品名称
L-α-卵磷脂,大豆, L-α-Lecithin, Soybean, CAS 8002-43-5, is a concentrate of soybean lecithin consisting of more than 94% phosphatidylcholine and less than 2% triglycerides.
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 5428
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
light yellow
溶解度
RPMI culture medium: 10 mg/mL, turbid
chloroform: 200 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI 密鑰
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
一般說明
卵磷脂通常是磷脂,包含磷酸、胆碱、甘油以及一种(溶解形式)或两种脂肪酸。它是一种黄色至棕色的脂肪物质,可以由植物和动物获取,大豆卵磷脂和向日葵卵磷脂是常见的品种。由于膳食来源和从头合成(de novo synthesis),它们存在于动物产品中。商业化卵磷脂通常来源于大豆,在食品工业中广泛用作冰淇淋和沙拉酱等加工产品的乳化剂。卵磷脂增补剂通常用于控制高胆固醇水平,协助泌乳,并可作为抗溃疡剂。卵磷脂,也称为磷脂酰胆碱,可作为胆碱的前体,参与神经递质乙酰胆碱的合成,其水平与胆碱和乙酰胆碱的水平相关。此外,它在复杂的细胞内过程中发挥作用,包括调节细胞膜的通透性。。
大豆卵磷脂的浓缩物,由超过 94% 的磷脂酰胆碱和少于 2% 的甘油三酸酯组成。主要由亚油酸(62-65%)和棕榈酸(15-17%)酯组成。
應用
L-大豆卵磷脂已被用于薄膜制备,并可作为纳米乳液的制备和表征中的表面活性剂。它也被用作增溶缓冲液的成分,用于培养重SR(HSR),进行RyR1(利阿诺定受体)的亲和纯化。
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定2周。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Culture Media for Compendial Methods