Merck
131304P
Avanti
葡糖神经酰胺(大豆)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
脑苷(Soy);神经酰胺(d18:2/16:0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
描述
Glucocerebrosides (Soy, 98%)
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (131304P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (131304P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (131304P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
葡萄糖基神经酰胺 (GluCer) 是植物组织的主要鞘脂,因此在自然界和饮食食物来源中含量丰富。本研究采用低分辨、高分辨和串联质谱技术对大豆和小麦中的葡聚糖进行了表征。大豆GluCer主要由(> 98%)的神经酰胺与4,8-鞘二烯 (d18:2 (δ4,δ8)) 和 α-羟基棕榈酸 (h16:0) 组成;其余部分具有与 h18:0、h20:0、h22:0 和 h24:0 脂肪酸相同的主链。小麦 GluCer 有三个主要的神经酰胺,d18:2 (δ4,δ8) 与 h16:0,d18:1 (δ8) 与 h16:0 和 d18:2 (δ4,δ8) 与 h20:0, 以及少量的其他同系物。这些骨架与哺乳动物鞘脂的骨架不同,后者通常具有δ4-双键(但很少有δ8-双键),仅在某些情况下具有α-羟基脂肪酸。
應用
葡萄糖基神经酰胺 (Soy) 已用于通过气相色谱-质谱 9 (GC-MS) 定量分析植物鞘脂长链碱基。还已用于酶联免疫吸附测定 (ELISA) 分析。
葡萄糖基神经酰胺 (Soy) 已用于:
  • 在脂质体制剂中测试其对人α-突触核蛋白聚集的作用
  • 作为长链碱基来源以测试碱水解
  • 测试其对天然杀伤性T淋巴细胞和细胞的免疫调节作用 树突状细胞
葡萄糖神经酰胺(Soy)适用于:
  • 腹膜内/口服给药,用于治疗鼠,以研究该时期作为防止纤维化诱导的抗炎模型
  • 制备糖脂,以研究其对免疫的影响 介导的结肠炎
  • 覆盖微量滴定板的孔并进行酶联免疫吸附测定(ELISA)
生化/生理作用
† 哺乳动物GluCer的脂质骨架(鞘氨醇,d18: 1 (δ4) 和神经酰胺)会诱导细胞死亡(细胞凋亡)并抑制结肠癌发生,了解植物中存在的GluCer的结构是了解饮食与癌症之间潜在联系关键的第一步。还鉴定出了以前无法解释的片段,这些片段可诊断类鞘氨醇基础骨架的类型(如通过均裂裂解双烯丙基C-6-C-7键产生稳定的二烯丙基烯丙基自由基阳离子和烯丙基自由基中性)。因此,该方法在鉴定鞘脂中的双键以及鞘脂和结肠癌发生之间的结构-功能关系时应该有用。†
包裝
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (131304P-10 mg)
5 mL 琥珀色玻璃螺旋盖小瓶 (131304P-25 mg)
5 mL 琥珀色玻璃螺旋盖小瓶 (131304P-5 mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
Detection of Antibody against Fungal Glucosylceramide in Immunocompromised Patients: A Potential New Diagnostic Approach for Cryptococcosis
Qureshi A, et al.
Mycopathologia, 173(5-6), 419?425-419?425 (2012)
??Glucosylceramide: a novel method for enhancement of natural killer T lymphoycte plasticity in murine models of immune?mediated disorders
E Zigmond, et al.
Gut, 56(1), 82?89-82?89 (2007)
Detection of antibody against fungal glucosylceramide in immunocompromised patients: a potential new diagnostic approach for cryptococcosis
Qureshi A, et al.
Mycopathologia, 173(5-6), 419-425 (2012)
Structure determination of soybean and wheat glucosylceramides by tandem mass spectrometry.
Sullards MC, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 35, 347-353 (2000)
Amelioration of hepatic fibrosis via betaglucosylceramide-mediated immune modulation is associated with altered CD8 and NKT lymphocyte distribution
Safadi R, et al.
International Immunology, 19(8), 1021?1029-1021?1029 (2007)