主要文件
Z755508
Stacking platform with flat mat for BenchRocker variable 2D platform rocker
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103811
NACRES:
NB.73
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific
一般說明
Stacking Platform, extra large 14x12 inches with flat mat and alowing 3.0 inch separation of platforms.
法律資訊
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z755508-1EA4061832605609