主要文件
Z743729
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 10, size 10 μL, reload tower, sterile
别名:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121603
NACRES:
NB.02
尺寸:
10 μL
無菌:
sterile
特點:
ART 10
reload tower
包裝:
pkg of 5X960 ea
製造商/商標名:
Molecular BioProducts 2139-05-RT
無菌
sterile
特點
ART 10
reload tower
包裝
pkg of 5X960 ea
製造商/商標名
Molecular BioProducts 2139-05-RT
技術
PCR: suitable
尺寸
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)