材料
transparent plastic bath
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 9901327
容量
20 - 27 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Transparent polycarbonate BT27 bath tank for use with Corio™ C and Corio™ CD.
法律資訊
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.