主要文件
Z742491
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.61
滅菌相容性
autoclavable compatible
特點
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
包裝
pkg of 5
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1000-M5
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)