主要文件
Z740936
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 25 mL, tol. 0.030 mL, blue
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
borosilicate glass
特點
class A
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
容量
25 mL
顏色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)