主要文件
Z740925
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 20 mL, tol. 0.030 mL, yellow
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
borosilicate glass
特點
class A
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
容量
20 mL
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)