主要文件
Z740677
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 1000 mL, 38-430 thread, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
無菌
non-sterile
特點
with cap
包裝
pkg of 6 ea
體積測量範圍
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
容量
1000 mL
接頭
38-430 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)