Key Documents
Z685127
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
接合處
joint: ST/NS24/40
製造商/商標名
Ace Glass
頂端直徑
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)