主要文件
Z243248
Sigma-Aldrich
ACE 粉末分装漏斗
capacity 250 mL
别名:
funnel powder, glass funnel, glass funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint ST/NS24/40
製造商/商標名
Ace Glass 723435
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
适用于25目以下的粉末和固体。具有柔性PTFE螺纹,缠绕在精密孔外壳内的精密PTFE陶瓷轴上。完全惰性的材料,允许用溶剂冲洗。 15号Ace螺纹易于拆卸和清洁。
注意:此漏斗采用滚珠丝杠原理工作。通过转动旋钮,可以控制加入粉末的速率或量,让粉末可像使用传送带一样送入漏斗。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z243248-1EA4061832349008