主要文件
Z684864
Quick-release clamps
without extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
别名:
clamps, quick release clamp
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.43
材料
stainless steel
無菌
non-sterile
包裝
case of 1
製造商/商標名
Ace Glass 6517-27
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z684864-1EA4061832353715