Merck
Z681792
CellCrown 插件
6 well plate inserts, non-sterile
别名:
3D, 3D 细胞培养
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.22
材料
colorless wells
polycarbonate
無菌
non-sterile
特點
lid
包裝
pack of 3 ea
製造商/商標名
Scaffdex C00003N
尺寸
6 wells
孔徑
1 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CellCrown 是一种一次性插件,可将样品固定在 6、12、24、48 和 96 孔板上。可以使用 CellCrown 将纤维、箔、膜、织物、组织和块状样品固定在孔中一个牢固的、可调节的位置。在更换培养基的过程中,可通过在孔壁和 CellCrown 插件之间进行移液,从而将样品留在孔中。使用 CellCrown 时,培养板的盖子是可以关闭的。该插件可以从孔板中取出,并在细胞培养后将其卸载,而不会损坏样品。CellCrown 由医用聚碳酸酯制成,产品线包括即用型无菌产品以及需要用户灭菌的非无菌产品。可以通过伽马射线或电子束辐射、高压灭菌、环氧乙烷气体和等离子灭菌进行灭菌。
灭菌条件:
温度....... 121°C/250°F
时间.................. 15 分钟
干燥时间......... 15 分钟
CellCrown 6 comes available as 5 models; non-sterile and sterile empty inserts and with preattached, white nylon membrane with pore size of 5 μm and with polycarbonate filter with pore size of 1 μm. Nylon filter is hydrophilic and binds proteins. Polycarbonate is the right material choice for the filter when cells and proteins are not wanted to attach on the filter.
法律資訊
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z681792-3EA4061833571811