主要文件
Z647543
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 250 mL
别名:
3205/12P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
特點
graduations 2.0 mL
體積測量範圍
250 mL
高度
320 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies with ISO 4788
  • Glass cylinder has blue enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)