主要文件
Z562114
铂坩埚
standard, capacity 50 mL
别名:
crucibles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
platinum
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Birmingham metals BC14
容量
50 mL
皿直徑× 高度
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
重量
39.0 g+/- 5%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
铂坩埚适用于分析实验室。
特點和優勢
由于其沉重的底座和较轻的壁,铂金坩埚能够承受严苛的条件。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)