Merck
Z611255
Hirschmann® 微量毛细移液管
tube capacity 50 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
材料
glass
green
描述
Genuine Schott® Duran glass
包裝
pack of 250 ea
製造商/商標名
Hirschmann 9600150
存貨情形
not available in USA and Canada
長度
125 mm
管容量
50 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带环形标记的一次性移液管。精确的环形标记可以确保准确的体积测定。每根微量毛细移液管都标有色码,以避免混淆。用于在薄层色谱板上添加样品点。
法律資訊
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)