主要文件
Z114987
Sigma-Aldrich
毛细管
tube capacity 60-100 μL
别名:
851324
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
blue
glass
包裝
pack of 200 ea
製造商/商標名
WHEATON® 851324
管容量
60-100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硼硅酸盐玻璃。用于上述容积式微量移液管。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)