Key Documents
Z553662
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser with SafetyBarb® hose connectors
Overall L 200 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint ST/NS24/40
總長度
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany