Key Documents
Z122416
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS14/20
總高度
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Replacement part for Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit.
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)