主要文件
Z552461
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 12 L, immersion L 200 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
joint ST/NS24/40
特點
fits flask 12 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Knobbed on sides for easy handling.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z552461-1EA4061832118659