Key Documents
Z552453
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 5 L, immersion L 160 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
joint ST/NS24/40
特點
fits flask 5 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Knobbed on sides for easy handling.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)