主要文件
Z551945
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas-inlet adapter with SafetyBarb® hose connector
Joints: ST/NS 19/22 (2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
Joints: ST/NS19/22 (2)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)