Merck
Z551600
Chemat compact hotplate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102406
NACRES:
NB.79
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
製造商/商標名
Chemat KW-4AH-220
Chemat
存貨情形
not available in EU
溫度測量範圍
120-660 °F, resolution: 1 °C
參數
50-350 °C temp. range
寬度 × 長度
6 in. × 6 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)