主要文件
Z548154
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 500 mL
别名:
Glass Separatory Funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
描述
conical
容量
500 mL
旋塞孔
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z548154-1EA4061837635755