主要文件
BR140006
BRAND®分离漏斗,带螺口盖
size 500 mL
别名:
分离漏斗, 漏斗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
conical PTFE stopcock
polypropylene
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 140006
尺寸
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)