主要文件
Z547085
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 25-50 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
盤直徑
90 mm
漏斗容量
600 mL
閥桿直徑
22 mm
孔徑
25-50 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)