主要文件
Z546739
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 25-50 μm
别名:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
盤直徑
120 mm
漏斗容量
1,500 mL
閥桿直徑
22 mm
孔徑
25-50 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z546739-1EA4061832117072