主要文件
Z530557
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 30 mL, joint: ST/NS 14/20, amber bottle
别名:
bottle reagent, reagent bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
接合處
joint: ST/NS14/20
特點
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)