主要文件
Z526193
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 120 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.76
特點
CSA approved
製造商/商標名
Glas-Col 104APL512
存貨情形
not available in EU
溫度測量範圍
0-750 °C
長度
6 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
法律資訊
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)