主要文件
Z517488
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS29/32
護套長度
400 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Additional internal cooling surface increases efficiency with negligible hold-up when used at a standard 75° angle.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)