主要文件
Z506699
Sigma-Aldrich
Aldrich® 大小型 KBr 压片模具
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑
13 mm
一般說明
  • 用于生产直径13mm的KBr颗粒。与12吨实验室压力机和真空泵配合使用,可将压力降低至2mm,以减少样品中的水分。可以使用各种较小孔的重质纸插件单独制造13mm模具的微丸,并且还提供了一个有用的框架,用于安装和存储颗粒。
  • 硬化不锈钢活塞和下段部分
  • 黑色阳极氧化铝机身
  • 光学抛光的铁砧
  • Viton® 密封
  • 可通过 1/4外直径软管连接进行排气
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z506729-2EA4061833305065
Z506737-1EA4061837626135
Z506702-1EA4061833634394
Z506737-2EA
Z506699-1EA4061837626128