主要文件
Z516104
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
male joint: ST/NS 14/20, capacity 100 mL
别名:
storage tubes, tube flask, tube storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
colorless cap
colorless tube
round bottom
接合處
male joint: ST/NS14/20
特點
graduations: no
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)