主要文件
Z173169
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk filter tube
capacity 75 mL, porosity 25-50 μm, male Joints: ST/NS 14/20 (2), female Joints: ST/NS 14/20 (2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
colorless tube
round bottom
接合處
female Joints: ST/NS14/20 (2)
male Joints: ST/NS14/20 (2)
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
容量
75 mL
孔徑
25-50 μm porosity
結合類型
non-treated surface
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z173169-1EA4061833639894