主要文件
Z515604
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, non-coated, heavy wall
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
接合處
joint: ST/NS29/32
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Büchi equivalent, 00433
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z515604-1EA4061837626326