主要文件
Z505641
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 21.8 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
製造商/商標名
Ace Glass 7855834
內徑
21.8 mm
牆體尺寸
3.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)