主要文件
Z503495
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 36 cm × 28 cm × 9 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103200
NACRES:
NB.35
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H16766-0000
籃長度 × 寬度× 高度
36 cm × 28 cm × 9 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
法律資訊
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)