主要文件
BAH167030000
Straining basket
O.D. 5 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103200
NACRES:
NB.35
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H16703-0000
內徑 × 高度
108 mm (4 1/4 in.) × 127 mm (5 in.)
外徑
127 mm
5 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A plastic loop handle keeps hands away from the contents. The holes are 2 mm (0.080 in.) diameter.
  • Pierced polyethylene baskets load and unload quickly
  • Chemical and corrosion resistant
  • Use for dipping parts or straining large particles
  • Can be used at temperatures up to 82 °C (180 °F)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)